3-(Pentafluorothio)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC0779-1G
PC0779-25G
PC0779-5G
APOSPC0779-1GEA
9400
SEK
APOSPC0779-1G
APOSPC0779-25G
APOSPC0779-5G
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formel:
C₆H₆F₅NS Kokpunkt: 87 °C/3,2mmHg Smältpunkt: 35 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00674199 CAS nummer: 2993-22-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |