2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0777-25G PC0777-5G
APOSPC0777-25GEA 670 SEK
APOSPC0777-25G APOSPC0777-5G
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Smältpunkt: 48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03788511
CAS nummer: 84194-30-9