1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
PC0772-25G PC0772-5G PC0772-100G
APOSPC0772-25GEA 2425 SEK
APOSPC0772-25G APOSPC0772-5G APOSPC0772-100G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₂H₁₀F₈O₃S
MW: 386,26 g/mol
Kokpunkt: 157 °C/5mmHg
Smältpunkt: 44538 °C
Densitet: 1,5127 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00378586
CAS nummer: 2264-00-8