4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0737-100G PC0737-5G PC0737-25G
APOSPC0737-100GEA 2475 SEK
APOSPC0737-100G APOSPC0737-5G APOSPC0737-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Smältpunkt: 198…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094085
CAS nummer: 183065-68-1