N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0719-1G PC0719-5G
APOSPC0719-1GEA 660 SEK
APOSPC0719-1G APOSPC0719-5G
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Formel: C₁₃H₁₀FN
Kokpunkt: 176 °C
Smältpunkt: 44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017971
CAS nummer: 5676-81-3