1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0670-500G PC0670-100G PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA 2625 SEK
APOSPC0670-500G APOSPC0670-100G APOSPC0670-1KG
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Kokpunkt: 80 °C/2,5mmHg
Smältpunkt: 34…38 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00042577
CAS nummer: 136434-77-0