1,1,1,2,3-Pentafluoropropane 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0638-25G PC0638-5G
APOSPC0638-25GEA 14625 SEK
APOSPC0638-25G APOSPC0638-5G
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane 99%
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane
Formel: C₃H₃F₅
Kokpunkt: 23 °C
Densitet: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236624
CAS nummer: 431-31-2