(S)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (S)-1-(2-Fluorophenyl)ethanamine
PC0612-1G PC0612-250MG
APOSPC0612-1GEA 1900 SEK
APOSPC0612-1G APOSPC0612-250MG
(S)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
(S)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Kokpunkt: 179,8 °C
Densitet: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 70,2 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03092994
CAS nummer: 68285-25-6