(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanol
PC0609-1G PC0609-250MG PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA 1400 SEK
APOSPC0609-1G APOSPC0609-250MG APOSPC0609-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Kokpunkt: 90…92 °C/6,75mmHg
Densitet: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03092997
CAS nummer: 101219-68-5