2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0592-250MG PC0592-1G
APOSPC0592-250MGEA 260 SEK
APOSPC0592-250MG APOSPC0592-1G
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Smältpunkt: 28…31 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01091002
CAS nummer: 146575-64-6