2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 260 SEK
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
Smältpunkt: 70…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055369
CAS nummer: 124185-35-9