3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 515 SEK
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Smältpunkt: 217…221 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051850
CAS nummer: 73852-19-4