α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzotrifluoride, 1,3,5-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0514-5G PC0514-1G
APOSPC0514-5GEA 1300 SEK
APOSPC0514-5G APOSPC0514-1G
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluene
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluene
Formel: C₇H₂F₆
MW: 200,08 g/mol
Kokpunkt: 105…107 °C
Densitet: 1,475 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 51 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00190109
CAS nummer: 122030-04-0
UN: 1993
ADR: 3,III