3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0494-1G PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA 175 SEK
APOSPC0494-1G APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smältpunkt: 164…166 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01090994
CAS nummer: 319-60-8