2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC0464-10G PC0464-5G
APOSPC0464-10GEA 3875 SEK
APOSPC0464-10G APOSPC0464-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631598
CAS nummer: 261952-07-2
UN: 1760
ADR: 8,III