4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC0460-25G
PC0460-1G
PC0460-5G
APOSPC0460-25GEA
1375
SEK
APOSPC0460-25G
APOSPC0460-1G
APOSPC0460-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₆F₃N Smältpunkt: 60…62 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01631597 CAS nummer: 261952-06-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |