4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC0459-1G PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA 1625 SEK
APOSPC0459-1G APOSPC0459-5G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃N
Smältpunkt: 22…28 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631596
CAS nummer: 261952-05-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II