2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0454-10G
PC0454-5G
PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA
2150
SEK
APOSPC0454-10G
APOSPC0454-5G
APOSPC0454-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₆F₃N Smältpunkt: 27…31 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01631593 CAS nummer: 261952-02-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |