4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0450-25G PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA 975 SEK
APOSPC0450-25G APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Smältpunkt: 175…178 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631592
CAS nummer: 261952-01-6