4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 2750 SEK
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Smältpunkt: 135…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631591
CAS nummer: 120985-64-0