3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0448-1G PC0448-5G
APOSPC0448-1GEA 1300 SEK
APOSPC0448-1G APOSPC0448-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Smältpunkt: 127…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631590
CAS nummer: 117186-02-4