2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0447-5G PC0447-1G PC0447-10G
APOSPC0447-5GEA 1175 SEK
APOSPC0447-5G APOSPC0447-1G APOSPC0447-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Smältpunkt: 123…125 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631589
CAS nummer: 13055-63-5