2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0446-1G PC0446-25G PC0446-5G
APOSPC0446-1GEA 260 SEK
APOSPC0446-1G APOSPC0446-25G APOSPC0446-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Smältpunkt: 106…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631588
CAS nummer: 62089-35-4