4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0444-10G PC0444-1G PC0444-5G
APOSPC0444-10GEA 4675 SEK
APOSPC0444-10G APOSPC0444-1G APOSPC0444-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 261952-00-5