5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC0425-5G PC0425-1G
APOSPC0425-5GEA 1225 SEK
APOSPC0425-5G APOSPC0425-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 654-95-5