2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC0395-100G PC0395-25G PC0395-500G
APOSPC0395-100GEA 3350 SEK
APOSPC0395-100G APOSPC0395-25G APOSPC0395-500G
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Densitet: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631569
CAS nummer: 261951-85-3