4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Leverantör: Apollo Scientific
PC0376-1G PC0376-5G PC0376-10G
APOSPC0376-1GEA 1375 SEK
APOSPC0376-1G APOSPC0376-5G APOSPC0376-10G
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631428
CAS nummer: 261951-77-3