4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0374-5G PC0374-1G PC0374-25G
APOSPC0374-5GEA 1425 SEK
APOSPC0374-5G APOSPC0374-1G APOSPC0374-25G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃OS
Smältpunkt: 49…54 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236342
CAS nummer: 56456-52-1