(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0371-1G PC0371-5G PC0371-25G
APOSPC0371-1GEA 600 SEK
APOSPC0371-1G APOSPC0371-5G APOSPC0371-25G
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₂
Smältpunkt: 120…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631530
CAS nummer: 261951-75-1