2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0364-100G PC0364-25G PC0364-500G
APOSPC0364-100GEA 840 SEK
APOSPC0364-100G APOSPC0364-25G APOSPC0364-500G
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smältpunkt: 147…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156967
CAS nummer: 2252-50-8