5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (5-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC0353-1G PC0353-5G PC0353-10G
APOSPC0353-1GEA 275 SEK
APOSPC0353-1G APOSPC0353-5G APOSPC0353-10G
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO
Smältpunkt: 36…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631527
CAS nummer: 22062-54-0