3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0338-25G
PC0338-5G
PC0338-1G
APOSPC0338-25GEA
4625
SEK
APOSPC0338-25G
APOSPC0338-5G
APOSPC0338-1G
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Formel:
C₉H₉FO Smältpunkt: 31…34 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01631411 CAS nummer: 42444-14-4 |