2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0330-1G PC0330-5G
APOSPC0330-1GEA 855 SEK
APOSPC0330-1G APOSPC0330-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₂F₄O₃
MW: 210,08 g/mol
Smältpunkt: 148…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00129952
CAS nummer: 652-34-6