2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0314-1G PC0314-5G PC0314-25G
APOSPC0314-1GEA 2200 SEK
APOSPC0314-1G APOSPC0314-5G APOSPC0314-25G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Smältpunkt: 99…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03424496
CAS nummer: 493036-49-0