3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 685 SEK
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Smältpunkt: 74…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01310820
CAS nummer: 1643-26-1