2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0311-1G PC0311-5G
APOSPC0311-1GEA 480 SEK
APOSPC0311-1G APOSPC0311-5G
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇FO₂
Smältpunkt: 165…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02261897
CAS nummer: 493036-47-8