2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
PC0285-25G PC0285-10G PC0285-1G
APOSPC0285-25GEA 380 SEK
APOSPC0285-25G APOSPC0285-10G APOSPC0285-1G
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,3-Difluoro-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042255
CAS nummer: 82419-26-9