2,3-Difluoro-p-toluic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0245-5G PC0245-1G
APOSPC0245-5GEA 1125 SEK
APOSPC0245-5G APOSPC0245-1G
2,3-Difluoro-p-toluic acid 97%
2,3-Difluoro-p-toluic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smältpunkt: 199…201 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631643
CAS nummer: 261763-37-5