N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Boc-Phe(2-F)-OH
PC0232-1G PC0232-25G PC0232-5G
APOSPC0232-1GEA 740 SEK
APOSPC0232-1G APOSPC0232-25G APOSPC0232-5G
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,299 g/mol
Smältpunkt: 92…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672520
CAS nummer: 114873-00-6