2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2,3-Difluor-4-hydroxyanisole
PC0226-1G PC0226-5G
APOSPC0226-1GEA 260 SEK
APOSPC0226-1G APOSPC0226-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Smältpunkt: 103…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631505
CAS nummer: 261763-29-5