2,3-Difluoroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0218-5G PC0218-25G
APOSPC0218-5GEA 260 SEK
APOSPC0218-5G APOSPC0218-25G
2,3-Difluoroanisole
2,3-Difluoroanisole
Formel: C₇H₆F₂O
Densitet: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631562
CAS nummer: 134364-69-5