2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC0210-10G PC0210-5G PC0210-1G
APOSPC0210-10GEA 2575 SEK
APOSPC0210-10G APOSPC0210-5G APOSPC0210-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
Formel: C₇H₄Cl₂FNO
Smältpunkt: 158…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631478
CAS nummer: 135748-33-3