4-[5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]piperidine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0207-250MG PC0207-100MG
APOSPC0207-250MGEA 720 SEK
APOSPC0207-250MG APOSPC0207-100MG
4-[5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]piperidine 95+%
4-[5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]piperidine
Formel: C₁₃H₁₄FN₃O
MW: 247,27 g/mol
Smältpunkt: 94…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03424488
CAS nummer: 493024-40-1