2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0205-5G PC0205-25G PC0205-100G
APOSPC0205-5GEA 515 SEK
APOSPC0205-5G APOSPC0205-25G APOSPC0205-100G
2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
2-Amino-6-fluorobenzamide
Formel: C₇H₇FN₂O
Smältpunkt: 115…118 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00816881
CAS nummer: 115643-59-9