5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC0204-10G PC0204-5G PC0204-1G
APOSPC0204-10GEA 4775 SEK
APOSPC0204-10G APOSPC0204-5G APOSPC0204-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃N
MW: 219.6 g/mol
Smältpunkt: 61…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631357
CAS nummer: 261763-26-2