(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 1425 SEK
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Smältpunkt: 117…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631358
CAS nummer: 261763-25-1