2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 2200 SEK
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Smältpunkt: 57…60 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631469
CAS nummer: 64372-62-9