3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 260 SEK
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Smältpunkt: 29…30 °C
Densitet: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00190126
CAS nummer: 64628-73-5