3-Fluoro-2-iodoaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC01678-1G PC01678-250MG PC01678-5G
APOSPC01678-1GEA 2775 SEK
APOSPC01678-1G APOSPC01678-250MG APOSPC01678-5G
3-Fluoro-2-iodoaniline
3-Fluoro-2-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237,0100 g/mol
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08458368
CAS nummer: 706752-99-0