(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0166-1G
PC0166-5G
PC0166-10G
APOSPC0166-1GEA
925
SEK
APOSPC0166-1G
APOSPC0166-5G
APOSPC0166-10G
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₅ClF₄O₂ Smältpunkt: 134…136 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01631516 CAS nummer: 261763-13-7 |